Documentos
15018
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-2-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
299.75
Beilstein:
8422927
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +23.5±2°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
94-98 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
chave InChI
TUUQJNHCVFJMPU-LLVKDONJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3