Documentos Principais
14976
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(3R,4R)-4-Benzyloxy-3-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-O-benzyl-L-β-homothreonine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
323.38
Beilstein:
8428223
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH, ≥98.0% (TLC)
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO5/c1-12(22-11-13-8-6-5-7-9-13)14(10-15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,12,14H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-,14-/m1/s1
chave InChI
FYZBABHQLFFCHH-TZMCWYRMSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)