Documentos
82007
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(Boc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Boc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
355.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H25NO4/c1-21(2,3)26-20(25)22-17(14-18(23)24)19(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17,19H,14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
chave InChI
YLGVWWIOFMUJSK-KRWDZBQOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3