Documentos Principais
78047
Supelco
3-Hydroxy-DL-kynurenine
analytical standard
Sinônimo(s):
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 919,00
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 919,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
224.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
chave InChI
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)