Documentos Principais
380776
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane
98%
Sinônimo(s):
1,1,1-Tris(chloromethyl)ethane
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 1.713,00
R$ 1.713,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 1.713,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(CH2Cl)3
Número CAS:
Peso molecular:
175.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.713,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
chave InChI
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane is a halogenated hydrocarbon. It is formed during the light induced reaction of diazomethane with chloroform.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Photochemical Reactions of Diazomethane with Polyhalomethanes and a-Haloesters1.
Urry WH and Eiszner JR.
Journal of the American Chemical Society, 74(23), 5822-5826 (1952)