145947
Tetrachlorocyclopropene
98%
Sinônimo(s):
1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene, Perchlorocyclopropene, Tetrachlorocyclopropenone, Tetrachlorocycloproprene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
p.e.
125-130 °C (lit.)
densidade
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
chave InChI
BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)