Ensaio
99%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
pb
75 °C/2 mmHg (lit.)
pf
28-30 °C (lit.)
densidade
1.704 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1sc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C4Cl4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
chave InChI
WZXXZHONLFRKGG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges