Documentos Principais
14567
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 3,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Sinônimo(s):
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.445,00
R$ 1.445,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.445,00
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.445,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 3000
peso molecular
Mr 3000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-final
carboxylic acid
α-final
carboxylic acid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC