761516
Dibenzocyclooctyne-acid
95%, storage temp.:-20°C
Sinônimo(s):
DBCO-Acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
pf
118-125 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC(O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO3/c23-20(11-5-6-12-21(24)25)22-15-18-9-2-1-7-16(18)13-14-17-8-3-4-10-19(17)22/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15H2,(H,24,25)
chave InChI
NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?