Documentos Principais
142174
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
99%
Sinônimo(s):
6-Ethoxy-2-benzothiazolethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NOS2
Número CAS:
Peso molecular:
211.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
198-200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2nc(S)sc2c1
InChI
1S/C9H9NOS2/c1-2-11-6-3-4-7-8(5-6)13-9(12)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,12)
chave InChI
HOASVNMVYBSLSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole is a potential matrix for matrix-assisted laser desorption mass spectrometry for accurate mass determination of biomolecules[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mercaptobenzothiazoles: A new class of matrices for laser desorption ionization mass spectrometry.
Xu N, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 8(2), 116-124 (1997)
Fen Pei et al.
Scientific reports, 7(1), 17803-17803 (2017-12-21)
Quantitative Systems Pharmacology (QSP) is a drug discovery approach that integrates computational and experimental methods in an iterative way to gain a comprehensive, unbiased understanding of disease processes to inform effective therapeutic strategies. We report the implementation of QSP to