Documentos Principais
141224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorotoluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(Cl)F
Número CAS:
Peso molecular:
144.57
Beilstein:
1932657
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
154-156 °C (lit.)
densidade
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
FNPVYRJTBXHIPB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-6-fluorotoluene reaction with SO− -4 has been studied by pulse radiolysis[1].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
46 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pulse radiolysis study of the reactions of SO− -4 with some substituted benzenes in aqueous solution.
Merga G, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(4), 597-604 (1994)