Ensaio
99%
pf
112-115 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N\C=N\O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1-3-4/h1,4H,(H2,2,3)
chave InChI
IONSZLINWCGRRI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?