Diazinon is a neat liquid. The 250 mg package is 250,000,000 ng assuming 100% purity. The lot number provided, BCBV6191, tested at 98.2%. This calculates to 245,500,000 ng per 250 mg package. The density of this compound is 1.117 g/mL at 20 deg. C. The 250 mg package size will have a volume of approximately 224 uL.
45428
Diazinon
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Dimpylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
FHIVAFMUCKRCQO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Hello We have DIAZINON PESTANAL, analytical standard (BCBV6191) What is the concentration in nanograms per mL? Because it is not clear to us. Thanks
1 answer-