139130
Methyl 2-chloropropionate
97%
Sinônimo(s):
(±)-Methyl 2-chloropropionate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.22 (vs air)
pressão de vapor
5.25 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Lim. expl.
19 %
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
132-133 °C (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
chave InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?