135380
Phenylacetone
99%
Sinônimo(s):
Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
controle de medicamentos
USDEA Schedule II
disponibilidade
available only in EU
densidade
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup