Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
113-117 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?