Documentos
129380
Sigma-Aldrich
4-Ethylcyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Beilstein:
1924964
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
192-194 °C (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Ethylcyclohexanone was used to study the biotransformations of 4-Ethylcyclohexanone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
63 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Miyazawa M, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 75(2), 143-146 (2000)
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H