214019
2-Methyl-1-pentanol
99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Methyl-1-pentanol, 2-Methylpentanol-1
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
9.6 %
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
148 °C (lit.)
densidade
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-6(2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?