125148
2-Chloro-4-nitrotoluene
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
60-64 °C (lit.)
solubilidade
acetonitrile: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
chave InChI
LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)