AB15708A4
Anti-Beta III Tubulin Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate | AB15708A4
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta, 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected Beta III Tubulin in rat E18 cortex cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat E18 cortex cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2