116157
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
98%
Sinônimo(s):
2,5-Dibromo-p-xylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pb
261 °C (lit.)
pf
72-74 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)c(C)cc1Br
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
chave InChI
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3