110124
1,2,3-Trichloropropane
99%
Sinônimo(s):
Glycerol trichlorohydrin, Trichlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
pf
−14 °C (lit.)
densidade
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
chave InChI
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Mucous membranes
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup