Documentos Principais
8.02898
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CO(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-311-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
11 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
445 °C
potência
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.4-11.0 % (v/v)
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
6.3 (1 g/L in H2O)
p.e.
126 °C/1013 hPa
pf
-43 °C
temperatura de transição
flash point 33 °C
solubilidade
insoluble 18.8 mg/L
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Conteúdo relacionado
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.