Selecione um tamanho
R$ 1.166,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.166,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
280-282 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
chave InChI
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)