Documentos Principais
109649
Sigma-Aldrich
2-Methylanthraquinone
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
2050523
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
Impurezas
3-4% 1-methylanthraquinone
p.e.
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
pf
170-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
chave InChI
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)