Documentos Principais
10904
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-butanone
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
Chloro-MEK
Selecione um tamanho
1 KG
R$ 1.204,00
25 KG
R$ 7.343,00
R$ 1.204,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KG
R$ 1.204,00
25 KG
R$ 7.343,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CHClCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
106.55
Beilstein:
385637
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.204,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥96.0% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
114-117 °C (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
chave InChI
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3-Chloro-2-butanone when treated with aq. sodium thiocyanate forms 3-thiocyano-2-butanone[1].
Aplicação
3-Chloro-2-butanone was used to study various carbonylic compounds as substrates for 4-hydroxyacetophenone monooxygenase from Pseudomonas fluorescens ACB[2].
Outras notas
prices for bulk quantities on request
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reactions of 3-Thiocyano-2-butanone. I. The Preparation of 2-Substituted-4, 5-dimethylthiazoles.
Gregory JT and Mathes RA.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1719-1720 (1952)
Nanne M Kamerbeek et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 419-426 (2003-01-07)
The 4-hydroxyacetophenone monooxygenase (HAPMO) from Pseudomonas fluorescens ACB catalyzes NADPH- and oxygen-dependent Baeyer-Villiger oxidation of 4-hydroxyacetophenone to the corresponding acetate ester. Using the purified enzyme from recombinant Escherichia coli, we found that a broad range of carbonylic compounds that are