154571
1-Methoxynaphthalene
≥98%
Sinônimo(s):
Methyl 1-naphthyl ether, NSC 5530
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.621 (lit.)
p.e.
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3
chave InChI
NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?