Documentos Principais
101087
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-phenylacetophenone
technical grade
Sinônimo(s):
ω-Bromo-4-phenylacetophenone, 4-Phenylphenacyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4COCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
275.14
Beilstein:
513838
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
pf
123-125 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-14(16)13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
chave InChI
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sedigheh Abedanzadeh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(42), 14891-14907 (2020-10-20)
A rational approach was adopted to design high-potential metal-based antitumor agents. A series of organometallic Pd(ii) complexes with a general formula of [Pd{κ2(C,C)-[(C6H4-2)PPh2]CH(CO)C6H4Ph-4}{κ2(N,O)}] (N,O = alanine (Pd-A), valine (Pd-V), leucine (Pd-L), l-isoleucine (Pd-I) and phenylalanine (Pd-F)) were prepared by cyclopalladation
M Caproşu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 93(1), 175-177 (1989-01-01)
This time the synthesis of some new derivatives obtained by the quaternary substitution of one of the heterocyclic nitrogen atoms and by reactions of dipolar cycloaddition is presented. The results of the tests on their antimicrobial and antiinflammatory actions are