100072
Isoxanthopterin
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-4,7-dihydroxy-1,3,5,8-tetraazanaphthalene, 2-Amino-4,7-dihydroxypteridine, 2-Amino-4,7-pteridinediol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC2=C(N=CC(=O)N2)C(=O)N1
InChI
1S/C6H5N5O2/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)8-1-2(12)9-4/h1H,(H4,7,9,10,11,12,13)
chave InChI
GLKCOBIIZKYKFN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)