1188006
USP
Dichlorphenamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,5-Dichloro-1,3-benzenedisulfonamide, Diclofenamide
398,00 €
About This Item
398,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dichlorphenamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(c1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Clé InChI
GJQPMPFPNINLKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dichlorphenamide Tablets
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable