SML0216
Brinzolamide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5R)-5-Ethylamino-3-(3-methoxypropyl)-2,2-dioxo-2?6,9-dithia-3-azabicyclo[4.3.0]nona-7,10-diene-8-sulfonamide, (R)- 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide, AL 4862
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
Clé InChI
HCRKCZRJWPKOAR-JTQLQIEISA-N
Informations sur le gène
human ... CA2(760)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable