C2522
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥3,000 W-A units/mg protein
Synonyme(s) :
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
210,00 €
About This Item
210,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine erythrocytes
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3,000 W-A units/mg protein
Poids mol.
30 kDa
pl
~5.9
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)