SML0720
Methazolamide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Acetylimino-4-methyl-·2-1,3,4-thiadiazoline-2-sulfonamide, N-(4-Methyl-2-sulfamoyl-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene) acetamide, L 584601, N-[5-(Aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide
127,00 €
About This Item
127,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1N=C(S\C1=N\C(C)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4+
Clé InChI
FLOSMHQXBMRNHR-QPJJXVBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3