Principaux documents
C3934
Sigma-Aldrich
Anhydrase carbonique from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
Synonyme(s) :
Déshydratase carbonique, Hydrolase de carbonate
100 MG
322,00 €
500 MG
1 120,00 €
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
322,00 €
500 MG
1 120,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine erythrocytes
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥2,000 W-A units/mg protein
Poids mol.
30 kDa
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Application
L′anhydrase carbonique d′érythrocytes de bovin (BCA) a été utilisée pour étudier les effets de l′élimination de l′ion métallique lié à l′enzyme, Zn2+, sur l′agrégation de l′enzyme. L′élimination de l′ion métallique par un chélateur comme l′EDTA augmente la probabilité que l′enzyme adopte un état de globule fondu. Dans cet état, l′enzyme se lie à l′α-cristalline de type protéine chaperon et empêche l′agrégation.[1] L′enzyme proposée par Sigma a été immobilisée sur des transducteurs électrochimiques dans le but de développer un appareil analytique pour la mesure du CO2 dissout.[2] Elle a également été utilisée pour l′analyse thermodynamique des changements de conformation dans les BCA.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
L′anhydrase carbonique est une métalloenzyme à zinc d′un poids moléculaire de 30 kDa environ. Cette enzyme catalyse l′hydratation du dioxyde de carbone en acide carbonique. Elle participe à certains processus physiologiques et pathologiques tels que l′homéostasie du pH et du CO2, le transport du bicarbonate et du CO2, les réactions de biosynthèse, la résorption osseuse, la calcification et la tumorigénicité. Par conséquent, cette enzyme est une cible importante d′inhibiteurs d′applications cliniques pour diverses pathologies, comme le glaucome, l′épilepsie et la maladie de Parkinson.[4]
Définition de l'unité
Une unité de Wilbur-Anderson (W-A) entraîne la chute du pH d′un tampon Trizma 0,02 M de 8,3 à 6,3 par min à 0 °C. (Une unité W-A est essentiellement équivalente à une unité de Roughton-Booth.)
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Use of carbonic anhydrase in electrochemical biosensors for dissolved CO2
Cammaroto C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 48(1-3), 439-447 (1998)
Fraser J Moss et al.
The Journal of physiology, 598(24), 5821-5856 (2020-09-25)
According to the HCO 3 - metabolon hypothesis, direct association of cytosolic carbonic anhydrases (CAs) with the electrogenic Na/HCO3 cotransporter NBCe1-A speeds transport by regenerating/consuming HCO 3 - . The present work addresses published discrepancies as to whether
Mikhail Krasavin et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 165-171 (2019-11-23)
Testing of an expanded, 800-compound set of analogues of the earlier described Strecker-type α-aminonitriles (selected from publicly available Enamine Ltd. Screening Collection) in thermal shift assay against bovine carbonic anhydrase (bCA) led to further validation of this new class of
Heather N Hollowell et al.
Journal of biochemistry and molecular biology, 40(2), 205-211 (2007-03-31)
The stability curve - a plot of the Gibbs free energy of unfolding versus temperature - is calculated for bovine erythrocyte carbonic anhydrase in 150 mM sodium phosphate (pH = 7.0) from a combination of reversible differential scanning calorimetry measurements
Angelina M Dichiera et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 22) (2020-11-28)
Oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2) transport are tightly coupled in many fishes as a result of the presence of Root effect hemoglobins (Hb), whereby reduced pH reduces O2 binding even at high O2 tensions. Red blood cell carbonic anhydrase
Protocoles
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Dear who is concern, I would like to know which isoform of carbonic anhydrase this is.
    1 answer
    1. This product is a mixture of the CA-I and CA-I isozymes. The ratio has not been determined.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Product C3934, Carbonate Dehydratase?
    1 answer
    1. Because there are a number of closely related isoforms, the molecular weight typically used is approximately 30 kDa.  This product is expected to be a mixture of isoforms.
      Helpful?
  4. What is the purity of Product C3934, Carbonate Dehydratase?
    1 answer
    1. Since C3934 is a mixture of isoforms, no purity claim is made.  The product is packaged and offered based on its enzymatic activity.
      Helpful?
  5. Can stock solutions of Product C3934, Carbonate Dehydratase, be made and stored?
    1 answer
    1. Carbonic anhydrase solutions can be prepared in water or buffer at concentrations up to 10 mg/mL.  It is common for there to be some particulates or haziness in the solution.  No data on solution stability has been collected by Sigma-Aldrich, so we recommend solutions be prepared fresh for use.