1036948
USP
o-Anisaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
158,00 €
About This Item
158,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mepyramine, anisaldehyde
Fabricant/nom de marque
USP
pb
238 °C (lit.)
Pf
34-40 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup