Principaux documents
S356
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzaldehyde
100 G
27,80 €
500 G
132,00 €
1 KG
179,00 €
27,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
27,80 €
500 G
132,00 €
1 KG
179,00 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
471388
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 33 °C)
Essai
98%
Impuretés
≤1% phenol
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
197 °C (lit.)
Pf
1-2 °C (lit.)
Densité
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Clé InChI
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Salicyladehyde (2-Hydroxybenzaldehyde) may be used in the preparation of pyrocatechol via Dakin reaction.[1]
Salicylaldehyde may be used as starting reagent in the synthesis of novel unsymmetrical chiral Salen Schiff base ligands.[2] It may be used in the preparation of salicylaldehyde phenylhydrazine, a useful indicator for the titration of organometallic reagents.[3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
The Use of Salicylaldehyde Phenylhydrazone as an Indicator for the Titration of Organometallic Reagents.
Brian E. Love et al.
The Journal of organic chemistry, 64(10), 3755-3756 (2001-10-25)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 301-301 (1994)
Salicin from host plant as precursor of salicylaldehyde in defensive secretion of chrysomeline larvae.
Pasteels JM, et al.
Physiological Entomology, 8(3), 307-314 (1983)
Unsymmetric chiral salen Schiff bases: A new chiral ligand pool from bis-schiff bases containing two different salicylaldehyde units.
Lopez J, et al.
Tetrahedron Letters, 39(24), 4199-4202 (1998)
Rhodium(III)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction of salicylaldehydes.
Zhuangzhi Shi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8092-8096 (2012-06-30)