129658
m-Anisaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Methoxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
m-Anisaldehyde is a class of benzaldehyde, used as a potent antifungal agent and as the starting material for complex aromatic compounds.
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter