SRA1
Anisaldehyde solution
≥97.5% purity (GC), liquid
141,00 €
About This Item
141,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anisaldehyde solution,
Description
Spray reagent
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Forme
liquid
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H]C(C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
52.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.1 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
reporter gene expression using chemical exchange
saturation transfer MRI