Principaux documents
W407701
Sigma-Aldrich
o-Anisaldehyde
≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
W407701-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
317,00 €
10 KG
873,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W407701-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
317,00 €
10 KG
873,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro FEMA:
4077
Beilstein:
606301
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.129
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
pb
238 °C (lit.)
Pf
34-40 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
almond; hawthorne; sweet; vanilla
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Naturally-occurring aromatic aldehyde with acaricidal activity. May condense with L-tryptophan in foods to form the corresponding phenolic tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid which is a potent antioxidant.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Ninghua Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 1-5 (2015-08-19)
A facile fluorescence switch with Schiff base units was designed and achieved by nucleophilic addition and dehydration reaction. The fluorescence of the probe can be regulated by metal ions (Al(3+) and Cu(2+)). The whole process shows that the weak fluorescence
Articles
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor