Principaux documents
1633506
USP
Sulfanilic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
200 MG
1 220,00 €
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
1 220,00 €
About This Item
Formule linéaire :
4-(H2N)C6H4SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.19
Beilstein:
908765
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mesalazine, sulfadimethoxine, sulfadiazine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
Densité
1.4862 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sulfanilic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Silver Sulfadiazine
  • Sulfamethoxazole
  • Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Luís Belo et al.
PloS one, 9(6), e98467-e98467 (2014-06-06)
Bilirubin has potential antioxidant and anti-inflammatory properties. The UGT1A1*28 polymorphism (TA repeats in the promoter region) is a major determinant of bilirubin levels and recent evidence suggests that raised adiposity may also be a contributing factor. We aimed to study
Aminul Islam et al.
Journal of AOAC International, 98(1), 165-175 (2015-04-11)
Amberlite® XAD-16 was functionalized with p-aminobenzene sulfonic acid via an azo spacer in order to prepare a new chelating resin, which was then characterized by water regain value, hydrogen ion capacity, elemental analyses, and IR spectral and thermal studies. The
Virginia A Pereira et al.
Malaria journal, 14, 30-30 (2015-01-30)
Cytokines play an important role in human immune responses to malaria and variation in their production may influence the course of infection and determine the outcome of the disease. The differential production of cytokines has been linked to single nucleotide
Kraingkrai Ponhong et al.
Talanta, 133, 71-76 (2014-12-02)
A novel four-channel simultaneous injection effective mixing flow analysis (SIEMA) system has been assembled for successive determination of bilirubin and creatinine in urinary samples. The chemical variables and physical parameters in the flow system were optimized for the enhancement of
Xiaojun Zhou et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(31), 11834-11842 (2014-06-25)
This paper presents a facile method for the fabrication of uniform hollow mesoporous silica nanoparticles (HMSNs) with tunable shell thickness and pore size. In this method, a series of amphiphilic block copolymers of polystyrene-b-poly (acrylic acid) (PS-b-PAA) with different hydrophobic