Principaux documents
DWK986734
WHEATON® liquid scintillation vial with attached unlined PS cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonyme(s) :
986734
500 EA
274,00 €
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
274,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
lips on vial transparent PET bottle
white polyethylene cap
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 986734
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
Capacité
(20 mL)
Raccords
22-400 neck
22-400
Caractéristiques et avantages
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.