854985
Bouchon à vis percé et septum PTFE/silicone, assemblé
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial (standard opening)
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)