Principaux documents
854984
Supelco
Bouchons à vis percés avec septum PTFE/caoutchouc, assemblés
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening), pkg of 1000 ea
1000 EA
239,00 €
239,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
239,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
239,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Épaisseur du septum
1.3 mm
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)