The cap of this product is made of melamine and a PTFE liner. Because of melamine, this product cannot be autoclaved. The melamine only withstands temperatures up to 49 °C.
27091-U
Bouchons pleins à vis
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Synonyme(s) :
Solid Top PTFE Screw Cap
80,30 €
About This Item
80,30 €
Produits recommandés
Matériaux
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Caractéristiques
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
49 °C temp. limit
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Catégories apparentées
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
can the caps be autoclaved at 121° C 30 min?