Principaux documents
854172
Supelco
Vials, screw top, 1.5 mL, large opening
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
100 EA
21,30 €
21,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
21,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
21,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial (with marking spot)
Caractéristiques
closure type screw top vial
graduated marking spot
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.