Principaux documents
27019
Supelco
Bouchons à vis à ouverture centrale et septa en PTFE/silicone, assemblés
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
100 PKG
132,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 PKG
132,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 15-425
Compatibilité
for use with 7 mL vial
Application
It may also be used in automated solid-phase microextraction-gas chromatography-mass selective detection (AutoSPME-GC-MSD) analyses for the determination of sugar-amino acid reaction mechanisms and production of branched-chain alkyl-substituted pyrazines.[1]
An Automated Solid-Phase Microextraction-Gas Chromatography-Mass Selective Detection Approach for the Determination of Sugar-Amino Acid Reaction Mechanisms.
Coleman WM and Lawson SN.
Journal of Chromatographic Science, 37 (10), 383-387 (1999)