Principaux documents
SU860083
Supelco
Vials, screw top, 1.5 mL, large opening
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
100 EA
19,10 €
19,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
19,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
19,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial (standard opening)
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.