Principaux documents
854987
Supelco
Bouchons à vis percés avec septum PTFE/caoutchouc, assemblés
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/red rubber septum, for use with 4 mL vials with 13-425 thread, pkg of 100 ea
100 EA
29,10 €
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
29,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
Dureté
60 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur du septum
1.3 mm
Raccords
thread for 13-425
Compatibilité
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
Description générale
Screw caps (black polypropylene hole cap, for use with 4 mL vials with 13-425 thread) are available for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135° C. The red PTFE/rubber septum can be used with most organics (until pierced) and is resistant to chlorosilanes.