Principaux documents
Z512389
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
1 EA
14,60 €
14,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
14,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
14,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 200 ‑ 500 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
60 mm × 110 mm