Principaux documents
27085-U
Supelco
Fioles, bouchon à vis, verre ambré (fiole seule)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
1000 EA
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial (with marking spot)
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable